Learn More
1-bromo-2-chloro-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341957 50 g 50g
11331957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07573.18
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29682-39-1
Formule moléculaire C6H3BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 236.449
Numéro MDL MFCD00051514
Clé InChI YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
CID PubChem 34667
Nom IUPAC 1-bromo-2-chloro-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Point de fusion 59°C to 62°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2253107
Poids de la formule 236.45
Pourcentage de pureté 98%