Learn More
1-bromo-2-chlorobenzène, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469353 250 g 250g
11459353 50 g 50g
11449353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469353 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11782.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 694-80-4 | C6H4BrCl | 191.452 g/mol
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-chlorobenzène trouve son application dans la chromatographie en phase gazeuse et l’analyse par chromatographie en phase liquide. Il est également utilisé comme intermédiaire en chimie pharmaceutique et synthétique. De plus, il agit comme réactif dans la préparation des arylpipéridines et des aryltétrahydropyridines comme agonistes du 5-HT2C.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-80-4
Formule moléculaire C6H4BrCl
Poids moléculaire (g/mol) 191.452
Numéro MDL MFCD00000532
Clé InChI QBELEDRHMPMKHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromochlorobenzene, o-bromochlorobenzene, 2-chlorobromobenzene, o-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-chloro, 2-bromo-1-chlorobenzene, 1-chloro-2-bromobenzene, benzene, bromochloro, unii-pec7z3yx6p, 1-bromo-2-chloro-benzene
CID PubChem 12754
Nom IUPAC 1-bromo-2-chlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-chlorobenzene
Point de fusion -13°C
Densité 1.649
Quantité 250 g
Indice de réfraction 1.5815
Beilstein 1855303
Point d’ébullition 203°C to 205°C
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 191.46
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene