Learn More
1-Bromo-2-chlorobenzène, TRC
Code produit 30336190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336190 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6823101G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Formule moléculaire C6 H4 Br Cl
Quantité 1 g
Synonyme Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1Br
Nom IUPAC 1-bro-2-chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Poids de la formule 189.9185