Learn More
1-bromo-2-chloroéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
1-Bromo-2-chloroethane was used in regio- and diastereoselective synthesis of 2-alkylidenetetrahydrofurans. 1-Bromo-2-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-chloroéthane a été utilisé dans la synthèse régio- et diastéréosélective de 2-alkylidenetrahydrofuranes. Le 1-bromo-2-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (7 g/l [20°C]). Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le 1-bromo-2-chloroéthane a été utilisé dans la synthèse régio- et diastéréosélective de 2-alkylidenetrahydrofuranes. Le 1-bromo-2-chloroéthane est utilisé comme solvant et comme intermédiaire pour la synthèse organique. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau (7 g/l [20°C]). Soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-chloroethane |
Point de fusion | -18°C |
Densité | 1.726 |
Point d’ébullition | 106°C to 107°C |
Point d’éclair | None |
Odeur | Sweet |
Formule linéaire | ClCH2CH2Br |
Indice de réfraction | 1.49 |
Quantité | 2500 g |
Numéro UN | UN2810 |