Learn More
1-Bromo-2-chloroéthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-chloroethane |
| CAS | 107-04-0 |
| Formule moléculaire | C2 H4 Br Cl |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Bromo-2-chloroethane, 1-Chloro-2-bromoethane, 2-Bromo-1-chloroethane, 2-Bromoethyl chloride, 2-Chloroethyl bromide, Ethylene chlorobromide, NSC 60186, β-Chloroethyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4BrCl/c3-1-2-4/h1-2H2 |
| SMILES | ClCCBr |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-chloroétanique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.41 |
| Poids de la formule | 141.9185 |