Learn More
1-bromo-2-cyclohexylbenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334895 25 g 25g
11314895 1 g 1g
11324895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18059.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59734-92-8
Formule moléculaire C12H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 239.16
Numéro MDL MFCD02093987
Clé InChI BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
CID PubChem 10944502
Nom IUPAC 1-bromo-2-cyclohexylbenzène
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Densité 1.295
Point d’ébullition 79°C to 83°C (0.01 mmHg)
Indice de réfraction 1.5605
Quantité 25 g
Beilstein 2365764
Poids de la formule 239.16
Pourcentage de pureté 97%