Learn More
1-bromo-2-éthylbutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542851 25 mL Flacon en verre 25mL
10348880 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3814-34-4
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.08
Numéro MDL MFCD00000219
Clé InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
CID PubChem 77432
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)pentane
SMILES CCC(CC)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-ethylbutane
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 143°C to 144°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4510 to 1.453
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.17
Poids de la formule 165.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide