Learn More
1-bromo-2-éthylbutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481420
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481420 5 mL 5mL
11491420 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481420 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26445.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.074 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3814-34-4
Formule moléculaire C6H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 165.074
Numéro MDL MFCD00000219
Clé InChI KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
CID PubChem 77432
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)pentane
SMILES CCC(CC)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-ethylbutane
Densité 1.179
Point d’ébullition 145°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.4515
Quantité 5 mL
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 165.07
Pourcentage de pureté 97%