Learn More
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498145
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498145 25 g 25g
15425397 1 g 1g
15435397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498145 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32650.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 286932-57-8 | C7H3BrF4O | 258.998 g/mol
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene used as solvents. Mostly employed in chemical processing, extraction and separation of chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-bromo-2-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzène utilisé comme solvant. Principalement utilisé dans les traitements chimiques, l’extraction et la séparation des produits chimiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 286932-57-8
Formule moléculaire C7H3BrF4O
Poids moléculaire (g/mol) 258.998
Numéro MDL MFCD02181186
Clé InChI VVVFPEJORKPEST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-fluoro-4-trifluoromethoxy benzene, 1-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluoro trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-4-fluorotrifluoroanisole, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-bromobenzene, 3-bromo-4-fluorophenyl trifluoromethyl ether, 3-bromo-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, 3-bromo-4-fluorotrifluoromethoxybenzene, pubchem12363, acmc-1cocq
CID PubChem 25067359
Nom IUPAC 2-bromo-1-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Quantité 25 g
Poids de la formule 259
Pourcentage de pureté 98%