Learn More
1-Bromo-2-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433364 500 g 500g
11413364 25 g 25g
11423364 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10635.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1072-85-1 | C6H4BrF | 175 g/mol
1-Bromo-2-fluorobenzene is used as a reactant with cyclopenta-1,3-diene to produce 1,4-dihydro-1,4-methano-naphthalene. This reaction will need reagent Mg, and solvent diethyl ether. The reaction time is 3 hours with the temperature of 20°C,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-2-fluorobenzène est utilisé comme réactif avec le cyclopenta-1,3-diène pour produire du 1,4-dihydro-1,4-méthano-naphtalène. Cette réaction nécessitera du réactif Mg et de l’éther diéthylique du solvant. Le temps de réaction est de 3 heures avec la température de 20°C,
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-85-1
Formule moléculaire C6H4BrF
Poids moléculaire (g/mol) 175
Numéro MDL MFCD00000282
Clé InChI IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromofluorobenzene, o-bromofluorobenzene, 2-fluorobromobenzene, o-fluorobromobenzene, 2-bromfluorbenzen, benzene, 1-bromo-2-fluoro, 1-fluoro-2-bromobenzene, benzene, 1-fluoro-2-bromo, ofbb, benzene, bromofluoro
CID PubChem 61259
Nom IUPAC 1-bromo-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-fluorobenzene
Point de fusion -8°C
Densité 1.601
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.534
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1071819
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99%