Learn More
1-Bromo-2-fluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-fluorobenzene |
| CAS | 1072-85-1 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br F |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-fluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175 |
| Poids de la formule | 173.948 |