Learn More
1-Bromo-2-fluorobenzène, TRC
Code produit 30339845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6886255G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-fluorobenzene
CAS 1072-85-1
Formule moléculaire C6 H4 Br F
Quantité 5 g
Synonyme 1-Bromo-2-fluorobenzene, 1-Fluoro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-fluorobenzene, 2-Bromofluorobenzene, 2-Bromophenyl fluoride, 2-Fluoro-1-bromobenzene, 2-Fluorobromobenzene, 2-Fluorophenyl bromide, NSC 59696, o-Bromofluorobenzene, o-Fluorobromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1Br
Nom IUPAC 1-bro-2-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 175
Poids de la formule 173.948