Learn More
1-bromo-2-hexadécanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397489 10 g 10g
11307499 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397489 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27872.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21436-52-2 | Molecular Formula: C16H31BrO | Molecular Weight: 319.327 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21436-52-2
Formule moléculaire C16H31BrO
Poids moléculaire (g/mol) 319.327
Numéro MDL MFCD07777089
Clé InChI ICZYLTOWIBJLIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-hexadecanone, acmc-1cipg, 2-hexadecanone,1-bromo
CID PubChem 14843414
Nom IUPAC 1-bromohexadécane-2-one
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-hexadecanone
Point de fusion 54°C to 59°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 319.32
Pourcentage de pureté 97%