Learn More
1-Bromo-2-iodobenzène, +98 %, stab. avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448876
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448876 5 g 5g
11458876 25 g 25g
11468876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17020.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromoiodobenzène est utilisé dans la synthèse des diarylamines.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-55-1
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.906
Numéro MDL MFCD00001030
Clé InChI OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
CID PubChem 11415
Nom IUPAC 1-bromo-2-iodobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-iodobenzene
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion 9°C to 10°C
Densité 2.256
Point d’ébullition 257°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6645
Quantité 5 g
Beilstein 1855309
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 282.91
Pourcentage de pureté ≥98%