Learn More
1-Bromo-2-iodobenzène, +98 %, stab. avec du cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 2-bromoiodobenzène est utilisé dans la synthèse des diarylamines.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l'abri de la lumière. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-iodobenzene |
| Note relative au nom | stabilized with copper |
| Point de fusion | 9°C to 10°C |
| Densité | 2.256 |
| Point d’ébullition | 257°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.6645 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1855309 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.