Learn More
1-bromo-2-iodobenzène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494985 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494985 25 g Flacon en verre 25g
10323013 1 g Flacon en verre -
10052850 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10494985 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221950250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-55-1
Formule moléculaire C6H4BrI
Poids moléculaire (g/mol) 282.9
Numéro MDL MFCD00001030
Clé InChI OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
CID PubChem 11415
Nom IUPAC 1-bromo-2-iodobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-iodobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9°C to 10°C
Couleur Jaune
Densité 2.2030g/mL
Point d’ébullition 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4I
Indice de réfraction 1.6620 to 1.664
Quantité 25 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Gravité spécifique 2.203
Stabilisateur copper
Poids de la formule 282.9
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.