Learn More
1-Bromo-2-iodobenzène, TRC
Code produit 30347169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6838555G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS 583-55-1
Formule moléculaire C6 H4 Br I
Quantité 5 g
Synonyme 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1I
Nom IUPAC 1-brmo-2-iodobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 282.904
Poids de la formule 281.854