Learn More
1-bromo-2-iodotétrafluoroéthane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470397 25 g 25g
11460397 5 g 5g
11480397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21771.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 421-70-5
Formule moléculaire C2BrF4I
Poids moléculaire (g/mol) 306.82
Numéro MDL MFCD00042136
Clé InChI ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
CID PubChem 67902
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.648
Point d’ébullition 78°C
Indice de réfraction 1.433
Quantité 25 g
Beilstein 1688466
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 306.82
Pourcentage de pureté 97%