Learn More
1-bromo-2-iodotétrafluoroéthane, 97 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11480397
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11480397 100 g 100g
11460397 5 g 5g
11470397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11480397 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21771.22
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 421-70-5
Formule moléculaire C2BrF4I
Poids moléculaire (g/mol) 306.82
Numéro MDL MFCD00042136
Clé InChI ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
CID PubChem 67902
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.648
Point d’ébullition 78°C
Indice de réfraction 1.433
Quantité 100 g
Beilstein 1688466
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 306.82
Pourcentage de pureté 97%