Learn More
1-bromo-2-méthoxynaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493168 5 g 5g
11403178 25 g 25g
11413178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18926.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3401-47-6 | C11H9BrO | 237.10 g/mol
1-Bromo-2-methoxy-naphthalene is a useful synthetic intermediate. It is used as a reagent to synthesize a catalyst for highly enantioselective aziridination of styrene derivatives. It can also be used to prepare biaryls or biheterocycles by palladium-catalyzed Ullmann coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-méthoxy-naphtalène est un intermédiaire synthétique utile. Il est utilisé comme réactif pour synthétiser un catalyseur pour l’aziridination hautement énantiosélective des dérivés du styrène. Il peut également être utilisé pour préparer des biaryles ou des bihétérocycles par couplage Ullmann catalysé par le palladium.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3401-47-6
Formule moléculaire C11H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 237.10
Numéro MDL MFCD00055374
Clé InChI XNIGURFWNPLWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-methoxy-naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-methoxy, acmc-1cjky, maybridge3_005134, 2-methoxy-1-bromonaphthalene, 1-bromo-2-methoxy-naphtalene
CID PubChem 72860
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthoxynaphtalène
SMILES COC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methoxynaphthalene
Point de fusion 79°C to 80°C
Quantité 5 g
Beilstein 2045600
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 97%