Learn More
1-Bromo--méthylnaphtalène,2-méthylnaphtalène, 90 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10195683 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10195683 5 g Flacon en verre 5g
10764271 25 g Flacon en verre 25g
10143300 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10195683 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2586-62-1
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00003871
Clé InChI CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
CID PubChem 75754
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Note relative au nom 90-95%
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.4100g/mL
Point d’ébullition 296.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C10H6Br
Indice de réfraction 1.6480 to 1.6500
Quantité 5 g
Beilstein 05, 568
Gravité spécifique 1.41
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.