Learn More
1-bromo-2-méthylnaphthalène, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331827
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
11331827 10 g 10g
11341827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11331827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05093.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
1-Bromo-2-methylnaphthalene is used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry. Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngm levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-méthylnaphtalène est utilisé comme composé d’essai pour la détermination des hydrocarbures halogénés à l’état de traces par chromatographie en phase liquide supercritique et spectrométrie de masse au plasma induite par micro-ondes. L’extinction par phosphorescence dynamique du 1-bromo-2-méthylnaphtalène sans désoxygénation a été utilisée pour la détection sélective du Cu(II) à des niveaux ngm.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2586-62-1
Formule moléculaire C11H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 221.10
Numéro MDL MFCD00003871
Clé InChI CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
CID PubChem 75754
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylnaphtalène
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Densité 1.428
Point d’ébullition 295°C to 296°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.649
Quantité 10 g
Beilstein 2042531
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.