Learn More
1-bromo-2-méthylpropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486696 1000 g 1000g
11496696 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23854.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.24€
    93.65€ / 1000g
    Économisez 20.59€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-méthylpropane est utilisé comme réactif synthétique pour la préparation du bromure 1-éthyl-1,3-isobutylimidazolium par réaction avec 1-éthylimidazole.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Miscible avec de l’alcool, de l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-77-3
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000217
Clé InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
CID PubChem 6555
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylpropane
Point de fusion -118°C
Densité 1.255
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Indice de réfraction 1.435
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2342
Beilstein 1730915
Merck Index 14,5135
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté ≥98%