Learn More
1-bromo-2-méthylpropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974491 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10606404 100 mL Flacon en verre 100mL
10062110 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168830025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-77-3
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Clé InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
CID PubChem 6555
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylpropane
Point de fusion -119.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 90.0°C to 92.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2Br
Indice de réfraction 1.4346 to 1.4366
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,126
Merck Index 15,518
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.51g/L (18°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.