Learn More
1-Bromo-2-méthylpropane-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-methylpropane-d7 |
| CAS | 344299-41-8 |
| Formule moléculaire | C4 D7 H2 Br |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Methyl-2-propyl Bromide-d7, 2-Methylpropyl Bromide-d7, Bromoisobutane-d7, Isobutyl Bromide-d7, NSC 8416-d7, iso-Butyl Bromide-d7 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,4D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CBr)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 2-(bromométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptadeutéropropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.06 |
| Poids de la formule | 143.0327 |