Learn More
1-Bromo-2-méthylpropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 78-77-3 |
| Formule moléculaire | C4H9Br |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CBr |
| Nom IUPAC | 1-bromo-2-méthylpropane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.02 |
| Poids de la formule | 135.9888 |