Learn More
1-Bromo-2-méthylpropane, TRC
Code produit 30328994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328994 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328994 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68566050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-methylpropane
CAS 78-77-3
Formule moléculaire C4H9Br
Quantité 50 g
Synonyme 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide
Formule InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
SMILES CC(C)CBr
Nom IUPAC 1-bromo-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Poids de la formule 135.9888