Learn More
1-Bromo-2-naphtaldéhyde, TRC
Code produit 30331305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331305 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6884552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-naphthaldehyde
CAS 3378-82-3
Formule moléculaire C11H7BrO
Quantité 2.5 g
Synonyme 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Nom IUPAC 1-bromo-2-naphthaldéphène
Poids moléculaire (g/mol) 235.08
Poids de la formule 233.97