Learn More
1-Bromo-2-naphtaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-naphthaldehyde |
| CAS | 3378-82-3 |
| Formule moléculaire | C11H7BrO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H |
| SMILES | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br |
| Nom IUPAC | 1-bromo-2-naphthaldéphène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.08 |
| Poids de la formule | 233.97 |