Learn More
1-Bromo-2-nitrobenzène-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-nitrobenze-d4 |
| CAS | 1020720-09-5 |
| Formule moléculaire | C6 2H4 Br N O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-nitro- (ACI), 5-Bromo-6-nitrobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzene, 1-Bromo-2-nitrobenzene-D4, 2-Bromonitrobenzene-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(Br)c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-bro-2,3,4,5-tétradeutéro-6-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.03 |
| Poids de la formule | 204.9676 |