Learn More
1-bromo-2-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10096293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10096293 5 g 5g
10417930 25 g 25g
10081800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10096293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-19-5
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Numéro MDL MFCD00007045
Clé InChI ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
CID PubChem 11341
Nom IUPAC 1-bromo-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-nitrobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C to 43.0°C
Point d’ébullition 261.0°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 05, I, 247
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.