Learn More
1-bromo-2-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479183
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479183 250 g -
11469183 50 g 50g
11459183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479183 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11686.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
1-Bromo-2-nitrobenzene is used in organic synthesis. It also can react with 2-methylamino-benzoic acid to get N-methyl-N-(2-nitro-phenyl)-anthranilic acid. And it is also used in the preparation of 4-methoxy-2?-nitrodiphenyl ether, 1-methoxy-3,5-bis-(2-nitro-phenoxy)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-nitrobenzène est utilisé dans la synthèse organique. Il peut également réagir avec l’acide 2-méthylamino-benzoïque pour obtenir de l’acide N-méthyl-N-(2-nitro-phényl)-anthranilique. Il est également utilisé dans la préparation de l’éther 4-méthoxy-2′-nitrodiphényl, 1-méthoxy-3,5-bis-(2-nitro-phénoxy)benzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-19-5
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.007
Numéro MDL MFCD00007045
Clé InChI ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
CID PubChem 11341
Nom IUPAC 1-bromo-2-nitrobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-nitrobenzene
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 261°C
Point d’éclair 112°C (233°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN3459
Beilstein 2044109
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 99%