Learn More
1-Bromo-2-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-2-nitrobenzene |
| CAS | 577-19-5 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Br N O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Br |
| Nom IUPAC | 1-bro-2-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.01 |
| Poids de la formule | 200.9425 |