Learn More
1-Bromo-2-phénoxyéthane, TRC
Code produit 30341230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341230 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68638550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-phenoxyethane
CAS 589-10-6
Formule moléculaire C8 H9 Br O
Quantité 50 g
Synonyme Tamsulosin Impurity 20
Formule InChI InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
SMILES BrCCOc1ccccc1
Nom IUPAC 2-bromoéthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 201.06
Poids de la formule 199.9837