Learn More
1-Bromo-2-(trifluorométhylthio)benzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430050 1 g 1g
11440050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430050 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50576.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1644-72-0 | C7H4BrF3S | 257.07 g/mol
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene is used as organic chemical synthesis intermediate. It is also a useful halogenated compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-2-(trifluorométhylthio)benzène est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique. Il s’agit également d’un composé halogéné utile pour la recherche en protéomique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1644-72-0
Formule moléculaire C7H4BrF3S
Poids moléculaire (g/mol) 257.07
Numéro MDL MFCD00236347
Clé InChI IWRJVJJQWGZKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-2-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem20490, 1-bromo-2-trifluoromethylsulfanyl benzene, 1-trifluoromethylthio-2-bromobenzene, 2-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfide
CID PubChem 2779338
Nom IUPAC 1-bromo-2-(trifluorométhylsulfanyl)benzène
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Point d’ébullition 92°C to 94°C (20 mmHg)
Indice de réfraction 1.5125
Quantité 1 g
Poids de la formule 257.07
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.