Learn More
1-bromo-3,4,5-triméthoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15492731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492731 5 g 5g
15402222 25 g 25g
15412222 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458130050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2675-79-8
Formule moléculaire C9H11BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 247.09
Numéro MDL MFCD00017169
Clé InChI XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
CID PubChem 75885
Nom IUPAC 5-bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Point de fusion 78.0°C to 82.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 247.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.