Learn More
1-Bromo-3,4-dichlorobenzène, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene |
| CAS | 18282-59-2 |
| Formule moléculaire | C6H3BrCl2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 4-bromo-1,2-dichlorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.9 |
| Poids de la formule | 223.8795 |