Learn More
1-Bromo-3,4-dichlorobenzène, TRC
Code produit 30336546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336546 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6910131G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1Cl
Nom IUPAC 4-bromo-1,2-dichlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 225.9
Poids de la formule 223.8795