Learn More
1-bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469453 50 g 50g
11459453 10 g 10g
11479453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12337.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.006 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene is used to prepare the tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ion, which acts as a stabilizing counterion for electrophilic organic and organometallic cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3-bis(trifluorométhyl)-5-bromobenzène est utilisé pour préparer l’ion tétrakis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]borate, qui agit comme contre-ion stabilisateur pour les cations organiques et organométalliques électrophiles.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-70-1
Formule moléculaire C8H3BrF6
Poids moléculaire (g/mol) 293.006
Numéro MDL MFCD00000381
Clé InChI CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 67602
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Point de fusion -16°C
Densité 1.698
Point d’ébullition 152°C to 155°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.427
Quantité 50 g
Beilstein 2123669
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 293.01
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene