Learn More
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383626
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383626 1 g 1g
11393626 5 g 5g
11429840 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14646.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22385-77-9
Formule moléculaire C14H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 269.226
Numéro MDL MFCD00796945
Clé InChI BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
CID PubChem 620136
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 1 g
Beilstein 2091559
Poids de la formule 269.23
Pourcentage de pureté 99%