Learn More
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429840
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429840 25 g 25g
11383626 1 g 1g
11393626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429840 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14646.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22385-77-9
Formule moléculaire C14H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 269.226
Numéro MDL MFCD00796945
Clé InChI BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
CID PubChem 620136
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-ditert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 25 g
Beilstein 2091559
Poids de la formule 269.23
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.