Learn More
1-bromo-3,5-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10510532 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510532 5 g Flacon en verre 5g
10397131 25 g Flacon en verre 25g
10448862 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10510532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331900050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19752-55-7 | Molecular Formula: C6H3BrCl2 | Molecular Weight: 225.9 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19752-55-7
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.9
Numéro MDL MFCD00000584
Clé InChI DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
CID PubChem 29766
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-dichlorobenzène
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 77°C
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 225.9
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement