Learn More
1-bromo-3,5-difluorobenzène, 98 %
Code produit 11447966
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11447966 100 g 100g
11427966 5 g 5g
11404200 10 g 10g
11437966 25 g 25g
11414200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11447966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14053.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 461-96-1 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-96-1
Formule moléculaire C6H3BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 192.99
Numéro MDL MFCD00010305
Clé InChI JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
CID PubChem 136313
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-difluorobenzène
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Point de fusion -27°C
Densité 1.676
Point d’ébullition 140°C to 141°C
Point d’éclair 44°C (111°F)
Indice de réfraction 1.499
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1931520
Poids de la formule 192.99
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement