Learn More
1-bromo-3,5-difluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10665292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
2.50mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10665292 10 mL Flacon en verre 10mL
10023080 2.5 mL Flacon en verre 2.50mL
10380784 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10665292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 249390100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-96-1
Formule moléculaire C6H3BrF2
Poids moléculaire (g/mol) 192.99
Numéro MDL MFCD00010305
Clé InChI JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
CID PubChem 136313
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-difluorobenzene
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3, 5-difluorobenzene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -27.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6760g/mL
Point d’ébullition 140.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3F2
Indice de réfraction 1.4980 to 1.5000
Quantité 10 mL
Beilstein 05, 679
Poids de la formule 192.99
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.