Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Bromo-3,5-difluorobenzene |
| CAS | 461-96-1 |
| Formule moléculaire | C6H3BrF2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,3-Difluoro-5-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-Difluoro-1-bromobenzene, 3,5-Difluorobromobenzene, 3,5-Difluorophenyl Bromide, 5-Bromo-1,3-difluorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1cc(F)cc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bromo-3,5-difluorobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.99 |
| Poids de la formule | 191.9386 |