Learn More
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471528 25 g 25g
15461528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55312.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene is used as an intermediate in the synthetic preparation of pharmaceutical inhibitors via cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-bromo-3,5-diméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire dans la préparation synthétique d’inhibiteurs pharmaceutiques par des réactions de couplage croisé.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Réagit avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20469-65-2
Formule moléculaire C8H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Numéro MDL MFCD06200685
Clé InChI KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
CID PubChem 639187
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Point de fusion 62°C to 66°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene