Learn More
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène, TRC
Code produit 30342088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342088 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342088 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68415550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Formule moléculaire C8 H9 Br O2
Quantité 50 g
Synonyme 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
Nom IUPAC 1-bro-3,5-diméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 217.06
Poids de la formule 215.9786