Learn More
1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31334371
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31334371 5 g
31332879 100 g
31326771 500 g
31318422 25 g
31329961 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31334371 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD142415g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Formule moléculaire C12H19Br
Numéro MDL MFCD00077197
Quantité 5 g
SMILES CC1(C2)CC3(C)CC2(Br)CC(C3)C1
Poids moléculaire (g/mol) 243.18
Pourcentage de pureté 98%