Learn More
1-Bromo-3,5-diméthyladamantane, TRC
Product Code. 30137356
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30137356 5 g 5g
17940015 50 mg 50mg
17948804 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137356 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6841205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 941-37-7
Formule moléculaire C12 H19 Br
Poids moléculaire (g/mol) 243.18
Synonyme 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound D (USP)
Nom IUPAC 1-bromo-3,5-diméthyladamantane
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Br)(C3)C2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H19Br/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 242.067
Pourcentage de pureté >95%