Learn More
1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzène95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498168 100 g 100g
15488168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61622.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144584-65-6
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.442
Numéro MDL MFCD03412182
Clé InChI DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
CID PubChem 3685762
Nom IUPAC 1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Point de fusion 42°C to 46°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 100 g
Poids de la formule 209.44
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide